(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193356-10G
SIAL193356-10GEA
63.2
EUR
SIAL193356-10G
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluor-3-tolyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004339 CAS-Nummer: 351-35-9 EINECS: 206-511-7 |