α-Chlor-2-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Iodobenzyl chloride
193496-10G
SIAL193496-10GEA
179
EUR
SIAL193496-10G
α-Chlor-2-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252,48 g/mol |
CAS-Nummer:
59473-45-9 EINECS: 261-779-2 UN: 3261 ADR: 8,II |