2-(3-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlorphenethylalkohol, 2-(3-Chlorphenyl)ethylalkohol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

193518-1G
SIAL193518-1GEA 35.8 EUR
SIAL193518-1G
2-(3-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chlorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,189 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002892
CAS-Nummer: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR