2,6-Dichlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193585-10G
SIAL193585-10GEA 72.8 EUR
SIAL193585-10G
2,6-Dichlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006234
CAS-Nummer: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1