(±)-1-Indanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1-Hydroxyindan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
193739-5G
SIAL193739-5GEA
0
EUR
SIAL193739-5G
(±)-1-Indanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003797 CAS-Nummer: 6351-10-6 EINECS: 228-755-3 |