2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193755-25G
SIAL193755-25GEA
323
EUR
SIAL193755-25G
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₉Cl₂N₃ Molecular Weight: 182,05 g/mol Schmelzpunkt: 264 °C |
MDL:
MFCD00040818 CAS-Nummer: 26878-35-3 EINECS: 248-083-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |