2-(2-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193844-5G
SIAL193844-5GEA
85.9
EUR
SIAL193844-5G
2-(2-Chlorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chlorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD00002888 CAS-Nummer: 19819-95-5 EINECS: 243-348-0 |