4'-Chlor-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloro-3-nitroacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193968-5G
SIAL193968-5GEA
42.7
EUR
SIAL193968-5G
4'-Chlor-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Chlor-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆ClNO₃ |
MDL:
MFCD00007083 CAS-Nummer: 5465-65-6 EINECS: 226-769-4 |