N-Methyl-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

194034-10G
SIAL194034-10GEA 99.6 EUR
SIAL194034-10G
N-Methyl-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-2-nitroanilin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 158 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 38 °C
MDL: MFCD00007090
CAS-Nummer: 612-28-2
EINECS: 210-303-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR