Oxalsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

194131-1KG 194131-250G 194131-5G
SIAL194131-1KGEA 150 EUR
SIAL194131-1KG SIAL194131-250G SIAL194131-5G
Oxalsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR