Oxalsäure 98, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethandisäure

MQ200

194131-1KG 194131-250G 194131-5G
SIAL194131-1KGEA 150 EUR
SIAL194131-1KG SIAL194131-250G SIAL194131-5G
Oxalsäure 98, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR