2-Chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: o-Chlorbenzophenon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

194387-25G
SIAL194387-25GEA 57.4 EUR
SIAL194387-25G
2-Chlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,67 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000558
CAS-Nummer: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR