Bromtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trimethylsilylbromid, TMBS, Trimethylbromsilan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

194409-100G 194409-25G 194409-5G
SIAL194409-100GEA 201 EUR
SIAL194409-100G SIAL194409-25G SIAL194409-5G
Bromtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Bromtrimethylsilan
Formel: C₃H₉BrSi
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000048
CAS-Nummer: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR