3,4-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

194468-10G
SIAL194468-10GEA 158 EUR
SIAL194468-10G
3,4-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Siedepunkt: 120…122 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008390
CAS-Nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR