12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
194905-1G
194905-5G
SIAL194905-1GEA
59
EUR
SIAL194905-1G
SIAL194905-5G
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V), Sigma-Aldrich®
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Formel:
C₈H₁₆O₄ Molecular Weight: 176.21 g/mol Siedepunkt: 254 Schmelzpunkt: 16 Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005103 CAS-Nummer: 294-93-9 EINECS: 206-036-5 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...