α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195367-5G
SIAL195367-5GEA 144 EUR
SIAL195367-5G
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2-methyl-3-nitrotoluol
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,61 g/mol
Schmelzpunkt: 43…44 °C
MDL: MFCD00007165
CAS-Nummer: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN: 3261
ADR: 8,II