Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

195529-100G 195529-25G 195529-5G
SIAL195529-100GEA 274 EUR
SIAL195529-100G SIAL195529-25G SIAL195529-5G
Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
Siedepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR