Terephthalsäure-[Ring-D4] (97% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Terephthalic acid-[ring-²H₄]

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

195553-1G
SIAL195553-1GEA 196 EUR
SIAL195553-1G
Terephthalsäure-[Ring-D4] (97% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Terephthalsäure-[Ring-D4]
Formel: C₈H₂D₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 60088-54-2
EINECS: 262-050-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR