2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
195863-5G
SIAL195863-5GEA
49.4
EUR
SIAL195863-5G
2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00004613 CAS-Nummer: 71989-96-3 EINECS: 276-270-0 |