2-Decanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Decan-2-one

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196207-25G
SIAL196207-25GEA 83.8 EUR
SIAL196207-25G
2-Decanon, Sigma-Aldrich®
2-Decanon
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009571
CAS-Nummer: 693-54-9
EINECS: 211-752-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR