α,4-Dichlor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
196258-2G
SIAL196258-2GEA
93.6
EUR
SIAL196258-2G
α,4-Dichlor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α,4-Dichlor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: 37…39 °C |
CAS-Nummer:
938-71-6 EINECS: 213-345-9 |