4-Brom-2,6-xylenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Brom-2-hydroxy-3-xylol, 4-Brom-2,6-dimethylphenol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196371-100G
SIAL196371-100GEA 104 EUR
SIAL196371-100G
4-Brom-2,6-xylenol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2,6-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00002314
CAS-Nummer: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR