L(-)-Fenchon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (1R)-(-)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196436-50G
SIAL196436-50GEA 53.2 EUR
SIAL196436-50G
L(-)-Fenchon, Sigma-Aldrich®
L(-)-Fenchon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,5 °C
Dichte: 0,962 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00151104
CAS-Nummer: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR