2-Phenyl-4-chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, Cinchophen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196479-50G
SIAL196479-50GEA
558
EUR
SIAL196479-50G
2-Phenyl-4-chinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 249.27 g/mol |
MDL:
MFCD00006750 CAS-Nummer: 132-60-5 EINECS: 205-067-1 |