3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Phenylendimethanol, m-Bis(hydroxymethyl)benzol, 1,3-Benzoldimethanol, m-Xylol-α,α'-diol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196533-10G
SIAL196533-10GEA 143 EUR
SIAL196533-10G
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,161 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00004649
CAS-Nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR