4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Nitro-α,α,α-trifluor-o-toluidin, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196576-5G
SIAL196576-5GEA 9.1 EUR
SIAL196576-5G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR