3-Fluorpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

196665-5G
SIAL196665-5GEA 87.8 EUR
SIAL196665-5G
3-Fluorpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006374
CAS-Nummer: 372-47-4
EINECS: 206-755-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR