4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

19670-100G 19670-500G
SIAL19670-100GEA 37.1 EUR
SIAL19670-100G SIAL19670-500G
4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR