4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol

19671-100G
SIAL19671-100GEA 232 EUR
SIAL19671-100G
4-tert-Butylbrenzcatechin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbrenzcatechin
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002201
CAS-Nummer: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR