2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

196746-5G
SIAL196746-5GEA 94.2 EUR
SIAL196746-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₃F₅O
Molecular Weight: 198,09 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004602
CAS-Nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR