Tetrafluorphthalonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrafluor-1,2-benzoldicarbonitril, Tetrafluorbenzol-1,2-dicarbonitril, Tetrafluorphthalsäuredinitril, Tetrafluor-1,2-dicyanbenzol, Tetrafluor-1,2-dicyanobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
196819-1G
SIAL196819-1GEA
27.2
EUR
SIAL196819-1G
Tetrafluorphthalonitril, Sigma-Aldrich®
Tetrafluorphthalonitril
Formel:
C₈F₄N₂ Molecular Weight: 200,1 g/mol |
MDL:
MFCD00001774 CAS-Nummer: 1835-65-0 EINECS: 217-400-8 |