2,4,6-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

196835-5G
SIAL196835-5GEA 80.1 EUR
SIAL196835-5G
2,4,6-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…34 °C
MDL: MFCD00007650
CAS-Nummer: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 2926
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR