α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196894-5G
SIAL196894-5GEA 56.9 EUR
SIAL196894-5G
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-p-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00002562
CAS-Nummer: 455-24-3
EINECS: 207-242-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR