2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

196916-25G
SIAL196916-25GEA 242 EUR
SIAL196916-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol, Sigma-Aldrich®
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
Formel: C₈H₃F₅
Molecular Weight: 194,1 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4295 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000300
CAS-Nummer: 653-34-9
EINECS: 211-500-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR