5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Brom-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Brom-2-hydroxyphenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

197009-5G
SIAL197009-5GEA 100 EUR
SIAL197009-5G
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203.04
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 113
MDL: MFCD00004618
CAS-Nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR