4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chlor-3,5-dinitrobenzotrifluorid, 1-Chlor-2,6-dinitro-4-(trifluormethyl)benzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

197017-5G
SIAL197017-5GEA 55.4 EUR
SIAL197017-5G
4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007068
CAS-Nummer: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR