(±)-2-Phenoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenoxypropanoic acid, 2-Phenoxypropionic acid, alpha-Methylphenoxyacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
197149-50G
SIAL197149-50GEA
20.4
EUR
SIAL197149-50G
(±)-2-Phenoxypropionsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenoxypropionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00002643 CAS-Nummer: 940-31-8 EINECS: 213-370-5 |