4-Morpholinoanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Morpholinyl)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
197157-5G
SIAL197157-5GEA
37.8
EUR
SIAL197157-5G
4-Morpholinoanilin, Sigma-Aldrich®
4-Morpholinoanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,23 g/mol |
MDL:
MFCD00006169 CAS-Nummer: 2524-67-6 EINECS: 219-760-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |