2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

197181-5G
SIAL197181-5GEA 59.6 EUR
SIAL197181-5G
2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxy-4-nitroanilin
Formel: C₈H₁₀N₂O₄
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007361
CAS-Nummer: 6313-37-7
EINECS: 228-640-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR