3-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
197610-25G
SIAL197610-25GEA
63.8
EUR
SIAL197610-25G
3-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD00003209 CAS-Nummer: 17789-14-9 EINECS: 241-766-8 |