3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,4,5-Trimethoxyhydrozimtsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

197874-25G
SIAL197874-25GEA 139 EUR
SIAL197874-25G
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₂H₁₆O₅
Molecular Weight: 240,26 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
MDL: MFCD00002775
CAS-Nummer: 25173-72-2
EINECS: 246-706-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR