1-Brom-4-(2-chlorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Brom-β-chlorphenetol, 4-Brom-ω-chlorphenetol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
198757-25G
SIAL198757-25GEA 437 EUR
SIAL198757-25G
1-Brom-4-(2-chlorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-(2-chlorethoxy)benzol
Formel: C₈H₈BrClO
Molecular Weight: 235,51 g/mol
MDL: MFCD00000969
CAS-Nummer: 55162-34-0
EINECS: 259-507-2