3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

199192-10G
SIAL199192-10GEA 36.2 EUR
SIAL199192-10G
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001913
CAS-Nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR