Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-methoxyphenylacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
199206-25G
SIAL199206-25GEA
61.8
EUR
SIAL199206-25G
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Methyl-(4-methoxyphenyl)acetat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008454 CAS-Nummer: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |