2,3-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

199400-10G
SIAL199400-10GEA 77.9 EUR
SIAL199400-10G
2,3-Dimethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006144
CAS-Nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR