Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chromium trichloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

200050-100G 200050-25G
SIAL200050-100GEA 307 EUR
SIAL200050-100G SIAL200050-25G
Chrom(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Chrom(III)chlorid
Formel: Cl₃Cr
Molecular Weight: 158.35 g/mol
Schmelzpunkt: 1152
Dichte: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010948
CAS-Nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02278

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR