2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol
20021-100G
20021-500G
SIAL20021-100GEA
75.8
EUR
SIAL20021-100G
SIAL20021-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel:
C₁₁H₁₆O₂ Molecular Weight: 180.25 g/mol Siedepunkt: 267…269 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…61 °C Dichte: 1.0587 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040484 CAS-Nummer: 121-00-6 EINECS: 204-442-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...