Vanadiumoxytrichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Vanadiumoxidtrichlorid, Vanadyl(V)chlorid, Vanadium(V)oxychlorid, Vanadiumtrichloridoxid, Vanadyltrichlorid, Vanadiumoxychlorid, Trichloroxovanadium, Vanadium(V)trichloridoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

200891-100G
SIAL200891-100GEA 90 EUR
SIAL200891-100G
Vanadiumoxytrichlorid, Sigma-Aldrich®
Vanadiumoxytrichlorid
Formel: Cl₃OV
Molecular Weight: 173,3 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –77,2 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011459
CAS-Nummer: 7727-18-6
EINECS: 231-780-2
UN: 2443
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10064

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR