Silber(II)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Silberdifluorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

200921-10G
SIAL200921-10GEA 120 EUR
SIAL200921-10G
Silber(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Silber(II)fluorid
Formel: AgF₂
Molecular Weight: 145,86 g/mol
Schmelzpunkt: 690 °C
Dichte: 4,57…4.78 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00003411
CAS-Nummer: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
UN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08656

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR