12-Bromlaurinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
200999-5G
SIAL200999-5GEA 328 EUR
SIAL200999-5G
12-Bromlaurinsäure, Sigma-Aldrich®
12-Bromlaurinsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀COOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002738
CAS-Nummer: 73367-80-3
EINECS: 277-401-4